Learn More
Fisherbrand™ Accesorios para registrador de datos de temperatura Traceable™ Logger-Trac™, fundas impermeables
Accesorios para registrador de datos de temperatura Traceable™ Logger-Trac™
39.55€ - 75.30€
Especificaciones
Tipo | Fundas de papel impermeables |
---|---|
Material | Paper |
Para utilizar con (equipo) | Registrador de datos de temperatura Fisherbrand Traceable Logger-Trac |
Código de producto | Marca | Tipo | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15308764
|
Fisherbrand™
|
Fundas de papel impermeables | Protección del sensor de sonda |
39.55€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15338764
|
Fisherbrand™
|
Base/cable USB | Transfiera la información grabada en los registradores de datos al ordenador |
75.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Accessories for Traceable™ Logger-Trac™ Temperature Datalogger.
15-081-145
- Fundas de papel impermeables
- Para proteger el sensor de la sonda de temperatura
- Transparente
- USB estándar A a Mini B, IC-9P o USB a convertidor serie
- Compatible con USB versión 2.0, ELV y RoHS
- Longitud de cable: 1,5m
- Las múltiples bases permiten programar por lotes hasta 8 unidades
Especificaciones
Fundas de papel impermeables | |
Paper | |
Registrador de datos de temperatura Fisherbrand Traceable Logger-Trac |