Learn More
Fisherbrand™ Termómetros digitales de máxima precisión según los estándares internacionales Traceable™
Ideal para la medición de temperaturas en baños de agua, cubetas, sistemas de gas, reactivos, soluciones estándar, estufas, incubadores, productos farmacéuticos, productos derivados del petróleo, alimentos y aguas residuales
112.00€ - 119.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 17025, A2LA, NIST |
---|---|
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 4,25 x 2,75 x 0,75 pulg (10,7 x 6,9 x 1,9 cm) |
Para utilizar con (aplicación) | Medición de temperaturas en baños de agua, cubetas, sistemas de gas, reactivos, soluciones estándar, estufas, estufas microbiológicas, productos farmacéuticos, productos derivados del petróleo, alimentos y aguas residuales |
Altura (métrico) | 1,9 cm |
Incluye | Sonda de acero inoxidable, funda de plástico ABS de alto impacto resistente a productos químicos, soporte, Velcro™, tiras magnéticas, soporte de pared, dos pilas AA (permiten monitorización continua de 1 año siempre encendida) |
Código de producto | Marca | Báscula | Intervalo de temperatura (métrico) | Intervalo de temperatura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Báscula | Intervalo de temperatura (métrico) | Intervalo de temperatura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11749705
|
Fisherbrand™
|
Reads to 0.00 | -2,00°C a +2,00°C | De 28,4°F a 35,6°F |
112.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11769705
|
Fisherbrand™
|
Reads to 37.00 | De 35°C a 39°C | 2,77°C (37,00°F) |
112.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11759705
|
Fisherbrand™
|
Reads to 25.00 | 23,00°C a 27,00°C | De 73,4°F a 80,6°F |
112.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11779705
|
Fisherbrand™
|
Reads to 0.00, 25.00, and 37.00 | De -50°C a +70°C | De -58,00 F a 158,00°F |
119.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Ideal para medición de temperaturas en baños de agua, cubetas, sistemas de gas, reactivos, soluciones estándar, estufas, estufas microbiológicas, productos farmacéuticos, productos derivados del petróleo, alimentos y aguas residuales. Los termómetros digitales Fisher Scientific™ Traceable™, de precisión extrema según los estándares internacionales, disponen de una sonda de acero inoxidable impermeable que muestra el más ligero cambio de temperatura en líquidos, aire/gas y semisólidos.
Las unidades leen 0.00, 25.00, 37.00 o una combinación de las tres en °F y °C.
- Proporciona lecturas exactas con penetración de punta de 0.33 pulg.
- Registra la hora y fecha de lecturas mín./máx. y alertas de alarma alta/baja
- Muestra temperaturas mínimas/máximas y actuales
- Los valores de mínimo/máximo monitorizan las lecturas en cualquier período; muestra la hora y fecha exactas de la temperatura mín./máx.
- La alarma proporciona dos LED visuales y dos alertas sonoras cuando la temperatura supera los puntos de ajuste; muestra la fecha y hora exactas de alarmas de termómetros duales
- Programable en incrementos de 0.1 °; señal de alarma continua incluso si la temperatura vuelve al intervalo aceptable
- Resolución: 0.01 °
- Exactitud: C dentro de ± 2 °C de estándar
- Diám. de sonda: 0.30 cm (0.12 pulg)
- Longitud del tubo: 15.87 cm (6.25 pulg)
- Longitud total: 22.86 cm (9 pulg)
- Cable: 1.5 m (5 ft)
Certifications
Se suministra un certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST™.
Compliance
Cumple la norma SUS-90, estándar internacional de temperatura.
Especificaciones
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Medición de temperaturas en baños de agua, cubetas, sistemas de gas, reactivos, soluciones estándar, estufas, estufas microbiológicas, productos farmacéuticos, productos derivados del petróleo, alimentos y aguas residuales | |
Sonda de acero inoxidable, funda de plástico ABS de alto impacto resistente a productos químicos, soporte, Velcro™, tiras magnéticas, soporte de pared, dos pilas AA (permiten monitorización continua de 1 año siempre encendida) | |
107 mm | |
Plástico ABS | |
5 oz | |
2,75 in | |
LED |
4,25 x 2,75 x 0,75 pulg (10,7 x 6,9 x 1,9 cm) | |
1,9 cm | |
6,25 in | |
15,9 cm | |
0,01°C | |
140 g | |
4,25 in | |
6,9 cm |