Learn More
Fisherbrand™ Termómetro de infrarrojos Traceable™ con muñequera
Mediciones no invasivas sin contacto
90.55€
Especificaciones
Poder de emisión | De 0,5 a 1en intervalos de 0,01 |
---|---|
Peso (imperial) | 2,25 oz |
Peso (métrico) | 0,063 kg |
Temperatura máx. (imperial) | 482 °F |
Temperatura máxima | 250 °C |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11719785
|
Fisherbrand™
|
Muñequera, batería |
90.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Mediciones no invasivas sin contacto. Los termómetros de infrarrojos Fisher Scientific™ Traceable™ con muñequera son ideales para preparación de alimentos, ciencias de la vida, productos farmacéuticos, productos derivados del petróleo, salas limpias, componentes electrónicos y uso sobre el terreno.
- Fácil de usar: encender, apuntar a la muestra y tomar la lectura en menos de un segundo
- Lee Fahrenheit y Celsius de cualquier superficie: sólidos, semisólidos y líquidos
- El comando de retención congela la pantalla con la lectura actual
- La emisividad de .01 pasos de 0.05 a 1.00 pulg abarca el 90 % de todas las aplicaciones
- La función de mínimos y máximos permite ver las lecturas más altas y más bajas en cualquier momento
- El puntero de haz láser permite apuntar con total precisión a la muestra
- Un indicador muestra si la batería está baja
Especificaciones
- Resolución: 0.1—°
- Exactitud: ±1°C + 2 %
- El campo de visión es 6:1
- Dimensiones: 10.2 × 5 × 1.9 cm (4 × 2 × 0.75 pulg)
- Peso: 2.25 oz
- La escala de temperatura es de - 67 a 482 °F y de - 55 a 250 °C
Certifications
Se suministra un certificado Traceable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
De 0,5 a 1en intervalos de 0,01 | |
0,063 kg | |
250 °C | |
− 55 °C | |
De -55 °C a +250 °C |
2,25 oz | |
482 °F | |
− 67 °F | |
De – 5,5 °C a + 80 °C (– 67 °F a + 482 °F) |