Learn More
Fisherbrand™ Medidor/registrador de humedad/temperatura Traceable™
Ideal para monitorizar las condiciones de cámaras, salas limpias, instalaciones de procesamiento de alimentos, laboratorios científicos y otras áreas sensibles a la humedad.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Includes: Pila alcalina de 9 V y maletín de transporte
Descripción
La resistente unidad manual es completamente portátil. El medidor/registrador de humedad/temperatura Fisher Scientific™ Traceable™ es ideal para monitorizar las condiciones de cámaras, salas limpias, instalaciones de procesamiento de alimentos, laboratorios científicos y otras áreas sensibles a la humedad.
- La lectura digital permite la lectura instantánea de la humedad relativa y la temperatura en °F o °C (configurable por el usuario).
- La toma de salida proporciona una señal de 1 mV por 1 % de HR o 1° que se puede utilizar con un registrador gráfico, registrador de tiras o un ordenador que acepte señales de mV.
- El sensor de capacitancia de película fina de precisión actualiza la pantalla LCD 2,5 veces por segundo.
- La pantalla de cuatro dígitos de 1,27 cm (0,5 in) de altura se puede leer a 3 m de distancia.
- El interruptor DATA HOLD congela la pantalla para capturar una lectura.
- El rango de humedad es de 10 a 95 % HR (precisión ± 2,5 % HR en rango medio, 5 % HR en otros puntos).
- Las lecturas de temperatura van de - 20° a + 60 °C (- 4 ° a + 140 °F) con precisión de ± 1 °C.
- La resolución de humedad es del 0,1 %; la de la temperatura es de 0,1°.
- Mide 2,5 x 6,4 x 26,7 cm (L x An x Al).
- Pesa 198 g.
- Funciona con pila; la pila reemplazable de 9 V alimenta la unidad durante un año de uso intermitente o 100 horas de lecturas continuas.
- Se suministra con una pila alcalina de 9 V y maletín de transporte.
Información de órdenes
Mide 2,5 x 6,4 x 26,7 cm (L x An x Al). Pesa 198 g. Funciona con pila; la pila reemplazable de 9 V alimenta la unidad durante un año de uso intermitente o 100 horas de lecturas continuas.
Compliance
Se suministra un certificado Traceable™ ISO 17025 con número de serie individual para indicar la trazabilidad del instrumento según las normas facilitadas por el National Institute of Standards and Technology (NIST).
Especificaciones
Medidor/registrador de humedad/temperatura | |
0,001 | |
De -20 °C a +60 °C | |
LCD | |
Película fina de precisión | |
0,1 °F | |
2,5 in | |
1 in | |
10,5 in | |
7 oz | |
Ideal para monitorizar las condiciones de cámaras, salas limpias, instalaciones de procesamiento de alimentos, laboratorios científicos y otras áreas sensibles a la humedad. | |
ISO 17025, A2LA, NIST |
Del 10 al 95% | |
Del ±2,5 al ± 5% | |
± 1 °C | |
La memoria captura 99 puntos de datos | |
De -4° a +140 °F | |
2,5 x 1 x 10,5 pulg (6,35 x 2,54 x 26,7 cm) | |
6,35 cm | |
2,54 cm | |
26,7 cm | |
0,198 kg | |
Pila alcalina de 9 V y maletín de transporte |