Learn More
Fisherbrand™ Termómetro de alta precisión Traceable™
Proporciona las lecturas exactas necesarias para requisitos esenciales, comprobaciones de control de calidad y mediciones de rutina
110.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 17025, A2LA, NIST |
---|---|
Diámetro de la sonda (imperial) | 0,12 in |
Diámetro de la sonda (métrico) | 3.05 mm |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 22,86 x 6,98 x 10,79 cm |
Para utilizar con (aplicación) | Medición de temperaturas en baños de agua, cubetas, sistemas de gas, reactivos, incubadoras, productos farmacéuticos, productos derivados del petróleo, alimentos y aguas residuales |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11731445
|
Fisherbrand™
|
Sonda de acero inoxidable, certificado Traceable y dos pilas AA |
110.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Proporciona las lecturas exactas necesarias para requisitos esenciales, comprobaciones de control de calidad y mediciones de rutina. El termómetro de alta precisión Fisher Scientific™ Traceable registra la fecha y hora para lecturas mínimas/máximas y alarmas altas/bajas.
- Disponible con una o dos sondas
- Monitoriza la entrada y la salida al mismo tiempo
- Alarmas visuales y sonoras, configurables para valores altos y bajos
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
ISO 17025, A2LA, NIST | |
3.05 mm | |
Medición de temperaturas en baños de agua, cubetas, sistemas de gas, reactivos, incubadoras, productos farmacéuticos, productos derivados del petróleo, alimentos y aguas residuales | |
10,79 cm | |
6,25 in | |
152,4 cm | |
0,01°C | |
141,7 g | |
Traceable Thermometer | |
158°F | |
− 58°F | |
De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 158°F) | |
AA | |
LED |
0,12 in | |
22,86 x 6,98 x 10,79 cm | |
4,25 in | |
60 pulg | |
226 mm | |
15,24 cm | |
5 oz | |
2,75 in | |
9 pulg | |
70°C | |
− 50°C | |
De -50°C a +70°C | |
± 0,3°C | |
6,98 cm |