Learn More
Fisherbrand™ Temporizadores portátiles Traceable™ con recuperación de memoria
Para aplicaciones generales de temporización
21.70€ - 30.16€
Especificaciones
Tipo de producto | Temporizador con colgante |
---|---|
Exactitud | 0.0001 |
Resolución | 1 s |
Pantalla | LCD |
Batería, tipo | Óxido de plata |
Código de producto | Marca | Intervalo de tiempo | Peso (imperial) | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de tiempo | Peso (imperial) | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11802552
|
Fisherbrand™
|
De 24 horas a 1 segundos | < 1 oz | <28.34 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11745873
|
Fisherbrand™
|
99 min, 59 s | 1.2 oz | 34.01 g |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Los temporizadores portátiles Fisher Scientific™ Traceable™ con gancho de llavero son buenos para aplicaciones de temporización de uso general. Un canal, cuenta atrás/adelante; pantalla de una sola línea.
- Un canal, cuenta atrás/cuenta hacia delante; pantalla de una sola línea
- Carcasa de plástico ABS resistente
- Trazable según las normas del NIST™ (Instituto de normalización y tecnología estadounidense)
- Exactitud: 0.01 %
- Resolución: 1 s
- Recuperación de memoria
- El modelo 06-662-26 cuenta con dorso magnético con cintas de Velcro™ para montaje
- La memoria nunca cambia hasta que se vuelve a programar
- Temporización con repetición instantánea para pruebas repetitivas
- Se suministra con cordón de 36 pulg
Certifications
Se suministra un certificado para indicar la trazabilidad del instrumento según las normas facilitadas por el National Institute of Standards and Technology (NIST™). Calibrado por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™.
Especificaciones
Temporizador con colgante | |
1 s | |
Óxido de plata | |
0.93 cm |
0.0001 | |
LCD | |
0,37 pulg | |
NIST |