Learn More
Fisherbrand™ Temporizadores portátiles Traceable™ y pinza de llavero
Para aplicaciones generales de temporización
19.51€ - 26.80€
Especificaciones
Tipo de producto | Temporizador táctil |
---|---|
Resolución | 1 min |
Pantalla | LCD |
Batería, tipo | Óxido de plata |
Incluye | Batería, funda de plástico de ABS |
Código de producto | Marca | Exactitud | Alarms | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Intervalo de tiempo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Exactitud | Alarms | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Intervalo de tiempo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11755873
|
Fisherbrand™
|
0,005% | 1 min | 0,25 x 1 x 1,75 pulg (0,63 x 2,54 x 0,63 cm) | 100 h a 1 s |
23.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
11749805
|
Fisherbrand™
|
0.0001 | 20 s | 0.63 x 2.54 x 0.3 cm (0.25 x 1 x 1.75 pulg) | 19 horas 59 minutos |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11769805
|
Fisherbrand™
|
0.0001 | 1 min | 3.81 x 5.08 x 0.83 cm (1.5 x 2 x 0.75 pulg) | De 20 horas a 1 minutos |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Los temporizadores portátiles Fisher Scientific™ Traceable™ con gancho de llavero son buenos para aplicaciones de temporización de uso general. Un canal, cuenta atrás/adelante; pantalla de una sola línea.
- Un canal, cuenta atrás/cuenta hacia delante; pantalla de una sola línea
- Carcasa de plástico ABS resistente
- Trazable según las normas del NIST™ (Instituto de normalización y tecnología estadounidense)
- Exactitud: 0.01 %
- Modo de tiempo límite (n.º de cat. 06-662, 06-662-25 y -11)
- El n.º de cat. 06-662-11 ofrece opciones de AM/PM o formato de hora militar
Certifications
Se suministra un certificado para indicar la trazabilidad del instrumento según las normas facilitadas por el National Institute of Standards and Technology (NIST™). Calibrado por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™.
Especificaciones
Temporizador táctil | |
LCD | |
Batería, funda de plástico de ABS |
1 min | |
Óxido de plata | |
Para aplicaciones generales de temporización |