Learn More
Fisherbrand™ Reloj de humedad/termómetro futurista Traceable™
El reloj de última generación muestra diales y pantallas de lectura nítida en una carcasa de perfil bajo.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Includes: Carcasa resistente a impactos ABS, batería “AA”, montaje en pared y tornillo
Descripción
Reloj de humedad/termómetro futurista Fisher Scientific™ Traceable™: el reloj muestra diales y pantallas de lectura nítida en una carcasa de perfil bajo. La pantalla triple muestra un tiempo preciso de cristal de cuarzo con una precisión del 0,01 %.
- Muestra la hora, la temperatura y la humedad
- Legible a 6,1 m (20 pies)
- Mida temperaturas de - 37 ° a °C con una precisión de ±1,5 °C y humedad relativa de 8 a 92 % con ± 5 % de precisión
- Naranja brillante, barriendo de segunda mano
Información de órdenes
Dimensiones: 2,5 x 28 x 31,8 cm (Diám x P x Al); Diámetro del dial de reloj: 22,9 cm; Diámetros de los diales de temperatura y humedad: 7,6 cm; Peso: 0,45 kg
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
ISO 17025, A2LA, NIST | |
12,5 in | |
Carcasa resistente a impactos ABS, batería AA, montaje en pared y tornillo | |
1 s | |
453 g | |
1 pulg | |
47°C | |
− 37°C | |
De -37°C a +47°C | |
± 2°C |
2,54 × 28 × 31,8 cm | |
31,8 cm | |
25,4 mm | |
16 oz | |
11 pulg | |
116°F | |
− 34°F | |
De – 5,5°C a + 80°C (– 34°F a + 116°F) | |
AA | |
28 cm |