Learn More
Fisherbrand™ Termómetro resistente al agua con sonda extralarga Traceable™
Ideal para vasos de precipitados/matraces grandes, cubetas, baldes y bidones
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.93530kg
Código de producto. 15224016
  • 157.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Certificado Traceable, termómetro, sonda de acero inoxidable, soporte de acero inoxidable accionado por resorte, collar del eje y pilas
Descripción
Descripción
El termómetro resistente al agua con sonda extralarga Fisher Scientific™ Traceable™ incorpora una sonda extralarga de 50 cm de largo (20 pulgadas) y 5 mm (0,2 pulgadas) de diámetro diseñada para recipientes profundos. Ideal para vasos de precipitados/matraces grandes, cubetas, baldes y bidones.
  • Resistente al agua a una profundidad de 3 metros.
  • La pantalla LCD tamaño Jumbo (4 cm; 1,7 pulgadas) se puede leer desde hasta 21 m (70 pies).
  • Lecturas precisas con penetración de punta de solo 2,5 cm
  • Mango de sonda de 6,35 cm (2,5 pulgadas) de longitud resistente al agua y a los productos químicos
  • Soporte de acero inoxidable accionado por resorte para facilitar la colocación de la sonda en cualquier lugar
  • Collar del eje de la sonda incluido para ajustar la profundidad de la sonda soporte
  • Carcasa de plástico ABS de alto impacto resistente al agua y a productos químicos
  • El montaje en pared permite una visualización instantánea en interiores y exteriores
Especificaciones
  • Intervalo: 10° a 110 °C
  • Resolución: 0,1 °
  • Exactitud:±1°C
Aplicaciones
Alimentos, productos farmacéuticos, plantas industriales
Certifications
Calibración multipunto sobre un certificado Traceable número de serie individual que garantiza la precisión de nuestra norma ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) emitido por un laboratorio de calibración acreditado por la A2LA.
Especificaciones
Especificaciones
Calibración multipunto sobre un certificado Traceable número de serie individual que garantiza la precisión de nuestra norma ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) emitido por un laboratorio de calibración acreditado por la A2LA.
0,5 cm
Alimentos, productos farmacéuticos, plantas industriales
10 pies
50,8 cm
50,8 cm
Acero inoxidable
7 oz
230 °F
14 °F
de - 14 °F a 230 °F
± 1 °C
0,2 in
4,75 x 3,34 x 1,25 pulg
Certificado Traceable, termómetro, sonda de acero inoxidable, soporte de acero inoxidable accionado por resorte, collar del eje y pilas
20 pulg
3 m
Plástico ABS
0,1 °
Termómetro
110 °C
10 °C
De 10 °C a 110 °C
LCD digital