Learn More
Fisherbrand™ Temporizador de cuenta atrás con dígitos muy grandes Traceable™
La pantalla grande es visible desde 60 pies de distancia.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.08820kg
Includes: Certificado Traceable, pila, soporte colgador en cuatro direcciones, ajuste a presión, caballete de sobremesa y dorso magnético
Descripción
Unos dígitos de 1,5 pulg de altura hacen que este temporizador sea visible desde 18,3 m (60 pies). El temporizador de cuenta atrás con dígitos muy grandes Fisher Scientific™ Traceable™ ofrece un uso fiable a través de tres botones que facilitan la configuración de las cuentas atrás en incrementos de un segundo.
- Cuenta atrás y alarmas en un solo canal para una mayor facilidad de uso
- Inicia la cuenta hacia delante mientras suena la alarma para indicar el tiempo transcurrido desde que se activó la alarma
- Cuenta hacia delante en el modo cronómetro
- Memoria automática Bounceback™ para la temporización repetitiva
Especificaciones
- Resolución: Se puede ajustar a un segundo con una resolución de un segundo
- Exactitud: 0,01 %
- L × An × Al: 6,99 × 9,74 × 2,54 cm (2,75 × 3,13 × 1 pulg)
- Peso: 78g (2,75 oz)
Especificaciones
Temporizador portátil/de sobremesa | |
0,0001 | |
Digital | |
2,75 x 3,13 x 1 pulg (6,99 x 9,74 x 2,54 cm) | |
6,99 cm | |
9,74 cm | |
1,5 in | |
3,81 cm | |
78 g | |
ISO 17025, A2LA, NIST |
99 min, 59 s | |
1 s | |
(1) pila alcalina AAA | |
2,75 in | |
3,13 in | |
1 in | |
2,54 cm | |
2,75 oz | |
Certificado Traceable, pila, soporte colgador en cuatro direcciones, clip de apertura fácil, caballete de sobremesa y dorso magnético |