Learn More
Fisherbrand™ Medidor de conductividad de intervalo ampliado Traceable™
Ideal para comprobar la pureza del agua de los destiladores, deionizadores y la ósmosis inversa, probar el enjuague de vidrio de laboratorio, medir sólidos disueltos totales y crear soluciones.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 11784216
  • 394.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock
Includes: Se suministra con sonda, baterías y maletín de transporte rígido
Descripción
Descripción
Ideal para comprobar la pureza del agua de los destiladores, deionizadores y la ósmosis inversa, probar el enjuague de vidrio de laboratorio, medir sólidos disueltos totales y crear soluciones.
  • Portátil
  • Construcción de platino y vidrio
  • Compensación automática de la temperatura
  • Selecciona automáticamente el intervalo adecuado y muestra la respuesta exacta con facilidad
  • 100 % compatible con todos los requisitos de análisis de acreditación
  • Dimensiones: 69,85 × 171,45 × 28,7 mm (2,75 × 6,75 × 1,13 pulgadas); peso: 6,5 oz
Perfecto para pruebas de agua
  • Simplemente encienda, inserte la sonda y lea simultáneamente el resultado y la temperatura: ideal para análisis de rutina y control de calidad—
  • La eliminación de la técnica del operador permite que todos en el laboratorio informen lecturas idénticas
  • La sólida carcasa de plástico ABS resistente a productos químicos y garantiza una larga vida útil en entornos de laboratorio o plantas difíciles
  • La pantalla grande LCD de 1,3 cm fácil de leer
  • El botón HOLD congela la lectura en la pantalla
Respuestas precisas en cinco segundos
  • Permite el intervalo automático o cinco intervalos únicos seleccionados por el usuario
  • Exactitud: ±1% de escala completa + 1 dígito
  • Intervalo de temperatura conmutable: 0° a 80 °C con una resolución de 0,1° y una precisión de 0,6 °C
  • La pantalla doble retroiluminada muestra la respuesta y la temperatura simultáneamente
  • La memoria almacena hasta cinco ajustes de calibración únicos, uno en cada intervalo
  • Las teclas de flecha permiten una calibración rápida según los estándares de la solución
  • Todos los datos de calibración se guardan incluso cuando si la unidad se apaga 
La sonda epoxi de respuesta instantánea contiene electrodos de platino para lecturas precisas
  • El termistor de estado sólido (para compensación de temperatura automática/manual) permite que todas l las lecturas estén referenciadas al estándar internacional de 25 °C
  • Automático (2 % por °C) compensación de temperatura o ajuste el coeficiente de temperatura del 0 a 10 % por °C
  • La función de desactivación de compensación de temperatura cumple los requisitos de USP-NF (Farmacopea de Estados Unidos, Formulario Nacional, medición de conductividad 645)
  • El factor K se puede ajustar para que coincida con cada sonda
  • El factor de sólidos disueltos totales se puede ajustar de 0,4 a 1
Aplicaciones
Mide la conductividad en el análisis de agua, biología, cromatografía, alimentos, electrónica, industrias lácteas y limpieza de placas de PC
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un lab. de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA. Este certificado indica la trazabilidad según las normas NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología estadounidense).
Especificaciones
Especificaciones
±1% FS +1 dígito
Conductividad
De 0 a 19,99 μs
0,1 °C
LCD
184,27 g
Conductividad
17,45 cm
2,8 cm
Se suministra con sonda, baterías y maletín de transporte rígido
5
De 0 °C a 80 °C
0,6 °C
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST
Sonda de epoxi
2,75 in
1,13 in