Learn More
Fisherbrand™ Medidor de conductividad de pantalla doble Traceable™
Mide la conductividad y la temperatura; incluye certificado de trazabilidad NIST™.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Código de producto. 11704226
  • 388.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
para ver el stock
Includes: Se suministra completo con sonda de 101,6 cm (40 pulgadas) y batería alcalina 9V.
Descripción
Descripción
Mide la conductividad y la temperatura; incluye certificado de trazabilidad NIST™.
Pantalla grande
  • LCD de 1,375 pulgadas de alto: Muestra simultáneamente lecturas de conductividad y temperatura
  • La salida serie RS-232-C se conecta a un ordenador o registrador de temperatura compatibles con IBM
  • El sistema opcional de adquisición de datos DAS-3™ (11-661-22) o sistema de registro de datos DAS-4™ (06-661-72) puede capturar, visualizar, almacenar y exportar datos a una base de datos existente
Mide la conductividad en tres intervalos con trazabilidad al NIST
  • 0 a 199,9 μmhos (0,1 μmho de resolución), 0,001 a 1,999 mmhos (0,001 mmho de resolución) y 0,01 a 19,99 mhmos (0,01 mmho de resolución)
  • La precisión es ± 2 % de la escala completa más 1 dígito
  • Compensación de temperatura automática y manual de 0° a 60 °C; la resolución es de 0,1° y la precisión es ± 0,8 °C
  • Se suministra un certificado para indicar la trazabilidad del instrumento de acuerdo con las normas del National Institute of Standards and Technology (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología estadounidense)
  • Calibrado por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA
Función de memoria versátil
  • Recupera las lecturas más altas, más bajas y la media con solo tocar un botón
  • El botón HOLD congela la pantalla para su lectura posterior
  • Fácil calibración: permite al usuario ajustarse al factor K (constante) de una sonda y calibrarse según los estándares de la solución
Compacto y completo
  • Medidas de la unidad 3,2 × 7,6 × 17,8 cm (1,25 × 3 × 7 pulgadas) (An × L × Al)
  • Pesa 269 g
Información de órdenes
Los accesorios incluyen: adaptador 115V Easy-Use™ (11-661-23), sistema de adquisición de datos DAS-3 (11-661-22) y sistema de registro de datos DAS-4 (06-661-72) (todos se venden por separado).
Certifications
Un certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA, que indica la trazabilidad según las normas facilitadas por el NIST™.
Especificaciones
Especificaciones
Serie RS232C
Medidor, sonda, 101,6 cm (40 pulgadas), batería alcalina V9
Conductividad, temperatura, Temperature
0,1 °C
LCD
269 g
0,1 °
Varios
1,25 in
3 pulg
Alcalino
±2 % FS +1 dígito
Conductividad
0°C a 60°C
0,8 °C
NIST
9,5 oz
Conductividad
±2%
3,2 cm
17,8 cm
9 V