Learn More
Fisherbrand™ Termómetro metálico para lavavajillas Traceable™
La construcción metálica y resistente al agua es ideal para aplicaciones en laboratorios húmedos, áreas de lavado y exteriores
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.04140kg
Includes: Tiene una pinza para incorporarlo al lavavajillas, una batería de óxido de plata y un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO/IEC 17025 acreditado por la A2LA.
Descripción
Informa de las temperaturas máximas y mínimas alcanzadas durante el ciclo de lavado. El termómetro de metal para lavavajillas Fisher Scientific™ Traceable™ garantiza una limpieza adecuada al proporcionar pruebas de que se cumple la regulación de temperatura de alcanzar 82° C durante el lavado de la vajilla. La construcción metálica y resistente al agua es ideal para aplicaciones en laboratorios húmedos, áreas de lavado y exteriores.
- Pantalla LCD grande y brillante de 7,6/20,3 cm (3/8 pulgadas) de alto (pantalla de cristal líquido)
- Memoria MÍN./MÁX. °. F/°C conmutable
- Lecturas de memoria mínima y máxima durante cualquier período de tiempo
- Interruptor HOLD (congela la pantalla para capturar una temperatura)
- Intervalo: De -50 a 150 °C
- Resolución: 0,1 °
- Precisión ±1 °C entre -20 y 150 °C
- Diám. × Al: 1,75 x 0,75 pulg.
- Peso: 28 gramos
Aplicaciones
Alimentos, salas limpias de la industria farmacéutica y laboratorios industriales
Certifications
Trazable al NIST
Especificaciones
0,375 in | |
0.75 in. | |
Clip for attaching to dishwasher, silver-oxide battery and individually serial-numbered Traceable™ Certificate is provided from our ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. | |
0,1° | |
28.35 g | |
302°F | |
− 58°F | |
De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 302°F) | |
Dishwasher | |
±1°C entre -20 y +150°C |
Food, pharmaceutical, clean rooms, and industrial labs | |
19.05 mm | |
Metal | |
1 oz. | |
Dishwasher Thermometer | |
150°C | |
− 50°C | |
De -50°C a +150°C | |
Silver Oxide | |
LCD |