Learn More
Fisherbrand™ Termómetros digitales Traceable™
El estándar de laboratorio
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.83160kg
Includes: Sonda de acero inoxidable, pila alcalina de 9 V, funda de plástico de ABS resistente a los productos químicos y de impactos fuertes
Descripción
Proporciona mediciones de rutina con semisólidos, líquidos o aire/gas. Los termómetros digitales Fisherbrand™ Traceable™ pueden cambiar entre temperaturas en Celsius y Fahrenheit. La pantalla LCD de fácil lectura incluye memoria mínima/máxima. Escala de temperatura seleccionable por conmutador: de – 50 ° a + 150 °C.
- La sonda 316 universal de acero inoxidable tiene un triple propósito para líquidos, aire/gas y semisólidos.
- Ideales para alimentos, productos farmacéuticos, productos derivados del petróleo, sistemas de gas, suelos, hornos y más
- La unidad lee en °C y °F e incluye una tecla HOLD para congelar datos en la pantalla para lecturas futuras
- La tecla HISTORY instantánea recuerda las lecturas mínimas y máximas de las últimas 24 horas
- La unidad cumple con el estándar internacional de temperatura ITS-90
Información de órdenes
Solicite sondas adicionales por separado; póngase en contacto con el representante del servicio de atención al cliente. También hay disponible un adaptador de accesorios.
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
ISO 17025, A2LA, NIST | |
32 mm | |
Medición de temperaturas en cubetas, sistemas de gas, reactivos, soluciones químicas, suelos, baños de agua, hornos, incubadoras, productos farmacéuticos, productos derivados del petróleo, alimentos y aguas residuales | |
140 mm | |
59 pulg | |
150 cm | |
ABS | |
0,0001 °C | |
226,8 g | |
9 pulg | |
150 °C | |
− 40 °C | |
De -40 °C a +150 °C | |
LCD digital |
1,26 in | |
13 mm | |
5,5 in | |
Sonda de acero inoxidable, pila alcalina de 9 V, funda de plástico de ABS resistente a productos químicos y a impactos fuertes | |
6 pulg | |
152.4 mm | |
Acero inoxidable con conector USB | |
8 oz | |
3,5 in | |
300 °F | |
− 40 °F | |
De – 5,5 °C a + 80 °C (– 40 °F a + 300 °F) | |
± 0,05 °C | |
89 mm |