Learn More
Fisherbrand™ Tacómetros digitales Traceable™
Pantalla de gran intensidad de 0,5 pulg. El tacómetro digital Traceable Fisher Scientific determina la velocidad de una centrífuga a una distancia de hasta 12 pulg. (30 cm).
344.00€ - 383.00€
Especificaciones
Altura (imperial) | 1,5 in |
---|---|
Altura (métrico) | 4 cm |
Tipo | Tacómetro digital |
Exactitud | 0,05 % +0,1 rpm (de 0 a 999,9 rpm), 0,05 % +1 rpm (de 1000 a 99999 rpm) |
Resolución | 0,1 (por debajo de 1000 rpm), 1 (por encima de 1000 rpm) |
Includes:
- El modelo de mediciones con y sin contacto se suministra con cuatro pilas alcalinas AA de 1.5 V, funda de ABS resistente, etiquetas reflectantes autoadhesivas, luz interna, cono y dos ruedas (para medir velocidades) y un maletín de transporte
- El modelo de mediciones sin contacto se suministra con cuatro pilas alcalinas AA de 1.5 V, funda de ABS resistente, etiquetas reflectantes autoadhesivas, luz interna y maletín de transporte
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | temp | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | temp | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11714276
|
Fisherbrand™
|
Mediciones con y sin contacto | De 0,1 a 99,999 rpm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11724276
|
Fisherbrand™
|
Solo mediciones sin contacto | De 1 a 99999 rpm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Pantalla nítida de 1,27 cm (0,5 in).El tacómetro digital Traceable Fisherbrand mide la velocidad de una centrífuga desde una distancia de hasta 30 cm.LCD de cinco dígitos; la función de memoria le permite recuperar la lectura más alta, más baja y más reciente.Funda de ABS resistente.
- LCD de cinco dígitos; la función de memoria permite recuperar la lectura más alta, la más baja y la última
- Carcasa de ABS resistente
Modelo de mediciones con y sin contacto
- Utilice el sensor sin contacto para obtener lecturas de velocidad en rpm; utilice el sensor de contacto para la lectura directa de las velocidades de superficie en pies por minuto o metros por minuto
- Detecta velocidades de 0.1 a 99,999 rpm; la resolución es de 0.1 por debajo de 1000 y de 1 por encima de 1000
- El sensor de contacto proporciona lecturas de 0.1 a 19,999 rpm, de 0.05 a 1999.9 m/min o de 0.2 a 6560 ft/min; exactitud, 0.05 % + 0.1 rpm de 0 a 999.9 rpm y 0.05 % + 1 rpm de 1000 a 99,999 rpm
- Dimensiones: 21.5 de L × 6 de An × 4 de Al cm (8.50 × 2.50 × 1.50 pulg); peso: 298 g (10.50 oz)
- Detecta velocidades de 10 a 99,999 rpm; la resolución es de 0.1 por debajo de 1000, y de 1 por encima de 1000
- Mide la velocidad de una centrífuga desde una distancia de 2 a 78 pulg (de 5.1 a 198 cm)
- La unidad es precisa en un 0.05 % de la escala total
- El indicador en el panel de visualización le avisa automáticamente cuando la batería está baja
- Dimensiones: 19 de L × 7 de An × 4 de Al cm (7.50 × 2.75 × 1.50 pulg); peso: 255 g (9 oz)
Certifications
Se suministra un certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
1,5 in | |
Tacómetro digital | |
0,1 (por debajo de 1000 rpm), 1 (por encima de 1000 rpm) |
4 cm | |
0,05 % +0,1 rpm (de 0 a 999,9 rpm), 0,05 % +1 rpm (de 1000 a 99999 rpm) |