Learn More
Fisherbrand™ Termómetros de refrigerador Traceable™ Digital-Bottle™
Innovadores termómetros de refrigerador/congelador de frascos digitales con lecturas MÍNIMAS y MÁXIMAS
74.10€ - 108.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 17025, A2LA, NIST |
---|---|
Incluye | Stainless Steel probe, ABS Plastic holder, double back tape and Velcro™ and replaceable Silver Oxide battery |
Longitud (métrico) | 117 mm |
Material | ABS Plastic |
Resolución | 0.1°C |
Código de producto | Marca | Relleno del frasco | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Relleno del frasco | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11709745
|
Fisherbrand™
|
Glicol no tóxico | Modelo estándar |
108.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11729745
|
Fisherbrand™
|
Gránulos de vidrio | Modelo estándar |
89.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11739745
|
Fisherbrand™
|
Glass Beads | Ultra Model |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11719745
|
Fisherbrand™
|
Nontoxic Glycol | Modelo Ultra |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Los termómetros de refrigerador Fisher Scientific™ Traceable™ Digital-Bottle™ muestran lecturas mínimas y máximas a lo largo de cualquier periodo de tiempo, y la unidad completa es resistente al agua
- La escala de temperatura es de - 30 ° a + 50 °C (de - 22 ° a + 122 °F)
- La resolución es de 0.1 °
- La precisión es de ± 1.0 °C/la precisión del modelo ultra es de ± 0.4 °C en puntos comprobados
- Se suministra con certificado de NIST
- La sonda de acero inoxidable protege el sensor de termistor de alta precisión
- El frasco de GRAS relleno con líquido imita las temperaturas de las muestras líquidas
- GRAS: líquido generalmente reconocido como seguro por la Agencia de alimentos y medicamentos (FDA) de EE. UU.
- Disponibles con relleno de líquido o de microesferas de vidrio
- El soporte de plástico ABS resistente a productos químicos se puede colocar sobre un estante o fijar un lateral a una pared de refrigerador o cualquier pared con el Velcro suministrado: es de 2.25 x 2.25 x 1.25 pulg ——
Compliance
Traceable Thermometer is provided with an individually serial-numbered Traceable Certificate from an ISO™ 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability to standards provided by NIST™.
Especificaciones
ISO 17025, A2LA, NIST | |
117 mm | |
0.1°C | |
102.05 g | |
50°C | |
Digital |
Stainless Steel probe, ABS Plastic holder, double back tape and Velcro™ and replaceable Silver Oxide battery | |
ABS Plastic | |
3.66 oz. | |
4.63 in. | |
Freezer, refrigerator, incubator and environmental chamber |