Learn More
Fisherbrand™ Barómetro digital Traceable™
La unidad perfecta para plantas y laboratorios para controlar la presión barométrica, la temperatura, la humedad relativa, la tendencia de la presión barométrica y la hora del día. El barómetro digital trazable Fisherbrand es ideal para su uso en entornos donde existe la necesidad de supervisar las condiciones de los parámetros del aire ambiente.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.14760kg
Includes: Montaje en pared, soporte articulado y pilas
Descripción
La unidad perfecta para plantas y laboratorios para controlar la presión barométrica, la temperatura, la humedad relativa, la tendencia de la presión barométrica y la hora del día. El barómetro digital trazable Fisherbrand es ideal para su uso en entornos donde existe la necesidad de supervisar las condiciones de los parámetros del aire ambiente.
- En una pantalla LCD de cuatro líneas se muestran de forma continua y simultánea la presión barométrica, la temperatura, la humedad relativa, la tendencia de presión barométrica y la hora
- Ajuste de la altitud: De -100 a 2500 metros
- Las lecturas mínimas y máximas de presión barométrica, temperatura y humedad relativa se guardan cada hora durante las últimas 24 horas y pueden obtenerse con solo pulsar un botón
- La tendencia de presión barométrica se muestra en un gráfico de barras con las lecturas de 1/3/6/12 y 24 horas tanto presentes como pasadas
- La salida para ordenador permite conectar la unidad a un ordenador mediante un software de sistema de adquisición de datos por ordenador auxiliar (de venta por separado, n.º de cat. 14-650-120)
- Intervalo de presión barométrica: De 500 a 1030 mbar
- Resolución de presión barométrica: 1mbar
- Precisión de presión barométrica: ±4 mbar
- Escala de temperatura: de 0° a 55 °C
- Resolución de temperatura: 0,1 °
- Precisión de temperatura: ±0,4 °C
- Intervalo de humedad relativa: del 5 al 95%
- Resolución de humedad relativa: 1 % de HR
- Precisión de humedad relativa: ±3 % de HR entre 5 y 75 %, de lo contrario ±5 % de HR
- Dimensiones: 10 x 7,6 x 2,5 cm
- Peso: 198g (7 oz.)
Certifications
Se suministra un certificado según el NIST Traceable™ con número individual, que garantiza la exactitud, emitido por un laboratorio de calibración ISO/IEC 17025 acreditado por A2LA.
Especificaciones
Del 0 al 95% | |
±4 mbar (0,12 in Hg) | |
1% de humedad relativa | |
1mbar | |
0,4 °C | |
De 100 a 2500 m | |
Se suministra un certificado NIST Traceable™ con número individual, que garantiza la exactitud, emitido por un laboratorio de calibración ISO/IEC 17025:2005 acreditado por A2LA. | |
198 g |
De 0 °C a 55 °C | |
0,1 ° | |
500 a 1030 mbar (14,77 a 30,41 pulg Hg) | |
De 32° a 131 °F | |
±3 % HR entre 5 y 75 %, de lo contrario ±5 % HR | |
Certificado trazable, montaje en pared, soporte articulado y pilas | |
Barómetro digital | |
7 oz |