Learn More
Fisherbrand™ Cronómetro de cuenta atrás Traceable™
Cronómetro ideal para un análisis que debe anotarse en intervalos de rutina. El cronómetro de cuenta atrás Fisherbrand Traceable es un cronómetro único que proporciona temporización de alarma y cuenta atrás en incrementos preprogramados de 1, 2, 3, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 60 minutos. Esta unidad también tiene marcapasos.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.00001kg
Includes: Cronómetro, funda de plástico ABS a prueba de impactos y cordón
Descripción
Ideal stopwatch to use for an analysis that must be noted at routine intervals. Fisherbrand Traceable Countdown Stopwatch is a unique stopwatch that provides countdown and alarm timing in preprogrammed increments of 1, 2, 3, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, and 60 minutes. This unit also has a pacer.
La pantalla muestra continuamente el tiempo de ejecución restante hasta cero. Cuando se llega a cero, el temporizador emite una alarma durante 5 segundos. Esta unidad también tiene marcapasos.
- Configúrelo para contar atrás en cualquier momento de 99 horas a 1 segundo.
- Cuando llega a cero, el temporizador emite una alarma y empieza a volver a contar atrás desde el tiempo programado.
- El ciclo de repetición continúa automáticamente hasta que se detiene.
- Las funciones de cronómetro incluyen acción única, tiempo de inicio/límite, parcial-acumulativo/intervalo, 8 memorias recuperables y temporización continua
- El modo de temporizador de pantalla doble se puede utilizar de tres maneras: Dos tiempos de cuenta atrás diferentes simultáneamente, dos temporizadores de alarma de cuenta atrás independientes y dos temporizadores de cuenta progresiva independientes
- Su fabricación en plástico ABS resistente a los golpes es perfecta para usarlo en el laboratorio o sobre el terreno.
- El modo de cronómetro se temporiza a una resolución de 1 hora con 1/100 s y continúa hasta 24 horas en incrementos de 1 s.
- Exactitud: 0,01%
- Diámetro: 6,4 cm; el grosor es de 1,6 cm
- Peso: 1,5 oz
Información de órdenes
Batería de repuesto: N.º 1109
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST.
Especificaciones
Cronómetro de cuenta atrás | |
Audible | |
0,01 s | |
0,62 in | |
2,5 in | |
1,5 oz | |
Cronómetro, funda de plástico ABS a prueba de golpes y cordón, batería de óxido de plata de 1,5 años | |
ISO 17025, A2LA, NIST |
100 h | |
0,01% | |
Digital | |
1,57 cm | |
6,35 cm | |
0,042 kg | |
Proporciona temporización de alarma y cuenta atrás en incrementos preprogramados |