Learn More
Tampones de pH de CRM codificados cromáticamente Traceable™ ISO Guide 34 (material de referencia certificado)
Realice calibraciones de pH precisas y reproducibles con los frascos codificados cromáticamente. Los tampones codificados cromáticamente Fisherbrand™ Traceable son tampones de pH para material de referencia certificado. Compatibles con todas las marcas de instrumentos y de electrodos de pH.
Marca: Fisherbrand
Detalles adicionales : CAS : 144-55-8 Peso : 0.50000kg
Descripción
Realice calibraciones de pH precisas y reproducibles con los frascos codificados cromáticamente.Los tampones codificados cromáticamente Fisherbrand™ Traceable son tampones de pH para material de referencia certificado. Compatibles con todas las marcas de instrumentos y de electrodos de pH.
- Soluciones de material de referencia certificado (CRM) que cumplen los requisitos de las pruebas de las agencias federales, estatales y locales
- 100 % compatible con todas las marcas de electrodos e instrumentos de pH
- Estabilidad de tampón a largo plazo y resistencia de tampón a cambios de temperatura durante la calibración de medidores de pH
- Fabricados conforme a la formulación de la IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada)
- Exclusivo envasado de triple capa (aluminio, papel de aluminio, PET y bolsa de polietileno de baja densidad) que evita la contaminación por gases permeables
- Se suministra con una carta de temperatura individual, información sobre trazabilidad y certificado Traceable™
Especificaciones
Tampones de pH estándar 10.012(CRM) | |
Instrumentos y electrodos de pH | |
473 ml | |
Frasco de 473 ml (16 oz) (cada unidad) |
Azul | |
10.012 | |
Solución de tampón | |
«Certificado Traceable™» «ISO Guide 34» «Material de referencia certificado» |