Learn More
Fisherbrand™ Medidor de conductividad de sobremesa Traceable™
Mide la conductividad, la resistividad, los sólidos disueltos, la salinidad, la concentración y la temperatura; incluye un certificado de trazabilidad según los estándares proporcionados por el NIST™.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Includes: Listo para su uso. Con adaptador de alimentación 115V, sonda de vidrio de 7,6 cm de longitud, receptáculo para suministrar corriente de reemplazo de la sonda, soporte de sonda pivotante de 53,3 cm de longitud y batería 9V.
Descripción
Mide la conductividad, la resistividad, los sólidos disueltos, la salinidad, la concentración y la temperatura; incluye un certificado de trazabilidad según los estándares proporcionados por el NIST™.
- Tiene seis modos: de conductividad, resistividad, sólidos disueltos totales, salinidad, concentración y lecturas de temperatura—
- Apta para los requisitos de certificación gubernamentales e ISO 9000
- El intervalo automático selecciona automáticamente el intervalo más adecuado para la lectura actual a menos que la función esté desactivada
- Los controles permiten al operador calibrar según los estándares de la solución; cuatro puntos de calibración garantizan la precisión en todo el intervalo
- Compensación de temperatura automática/manual con lecturas de referencia según la norma internacional de 25 °C
- La función de desactivación de compensación de temperatura cumple los requisitos de USP-NF (Farmacopea de Estados Unidos, Formulario Nacional, medición de conductividad 645)
- Mide la conductividad en cromatografía, biología, alimentación, electrónica y análisis de agua
- Cumple con las especificaciones CAP, ASTM™, NCCLS y ACS en la medición de agua de uso con reactivos
- Incluye un certificado para indicar la trazabilidad de los instrumentos según los estándares proporcionados por el National Institute of Standards and Technology (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología estadounidense); calibrado por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA
- La salida RS-232-C permite descargar lecturas en accesorio registrador de datos o en el ordenador
Modos e intervalos de medición
- Medición automática de conductividad: 0,01 μS a 200 MS (en 5 intervalos)
- Resistencia de la calibración automática: de 0,001 a 20 megaohmios (en 2 intervalos)
- Calibración automática de TDS: 0,01 mg/l a 20 g/l (en 4 intervalos)
- Temperatura: De - 30 °C a + 130 °C
- Concentración: De 0 a 9999 unidades de usuario
- Salinidad: De 2 a 42 ppt
- Exactitud relativa: ±0,3%
Compensación de la temperatura
- Tipos automático y manual, muestra la temperatura en °F/°C
- Temperatura de referencia (conductividad): Referencias a la norma internacional 25 °C (77°F)
Características
- Calibración electrónica suministrada interna (1000 °mhos y 0,001 megohm)
- Salida de datos: RS-232-C, conector para grabadora
- Pantalla: dígitos LCD de 1,27 cm (0,5 pulgadas)
- Peso neto: 1,5 lb (0,7kg)
- Dimensiones (An × P × Al): 21 x 15,2 x 8,9 cm
Información de órdenes
La sonda de vidrio de repuesto (09-326-2A) y la sonda de plástico epoxídico irrompible (22-278143) se venden por separado.
Especificaciones
RS232 | |
115 V Power Adapter, 3 in. long (7.6 cm) Glass Probe, Receptacle to supply probe replatinizing current, 21 in. long (53.3 cm) Pivoting Probe Holder Arm, 9 V Battery | |
Conductividad, Resistividad, Sólido disuelto, Salinidad, Concentración, Temperatura, Resistivity, Dissolved Solid, Salinity, Concentration, Temperature | |
De 0,01 μS a 200 mS | |
0.01 mg/L to 20 g/L | |
-22°F to +266°F | |
LCD | |
0,7 kg | |
0,01 μS/cm a 200 mS/cm | |
8.25 in. | |
8,89 cm | |
115 V |
±0,3% | |
Conductividad | |
4 | |
De 2 a 42 ppt | |
De -30°C a +130°C | |
De 0,001 a 2 megohmios | |
CAP, ASTM, NCCLS, ACS | |
1,5 lb | |
±0,3% | |
20,95 cm | |
9 V |