Learn More
Fisherbrand™ Soportes para portaobjetos de cartón de 1 puesto, paquete de 25, cartón
Para un portaobjetos de 75 x 25 mm
Marca: Fisherbrand™
20.08 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21687" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.22450kg
Descripción
- Ranuras para el pulgar para facilitar la extracción del portaobjetos
- Cada una con capacidad para portaobjetos de 25 x 75 mm y/o 26 x 76 mm
- Desechables
Información de órdenes
25 unidades por paquete (envasado al vacío) para una mayor comodidad
Especificaciones
1 | |
1 portaobjetos de microscopio | |
0,19 in | |
3,74 in | |
95 mm | |
Cartón | |
1 in | |
25 x 75 mm y/o 26 x 76 mm |
Marrón-natural | |
Portaobjetos de microscopio | |
5 mm | |
3 in | |
25 x 75 mm y/o 26 x 76 mm | |
1,65 in | |
42 mm |