Learn More
Fisherbrand™ Temporizador LCD con contador nano
Muestra el tiempo de alarma de cuenta atrás/tiempo de cronómetro (cuenta hacia adelante) y la hora del día. El temporizador LCD Fisherbrand™ con contador nano incluye función de memoria para uso repetitivo, dígitos grandes y fáciles de leer, clip, soporte e imán en la parte posterior.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.05400kg
Includes: Pila con dos años de vida útil, clip, soporte, imán en la parte posterior
Descripción
- Dos canales de temporización, cada uno con 23 horas, 59 minutos, 59 segundos de capacidad
- El reloj funciona en formato AM/PM o 24 horas
- Alarma sonora de 60 segundos
- Función de memoria para uso repetitivo
- Dígitos grandes y fáciles de leer
- Clip, soporte e imán en la parte posterior
Información de órdenes
Dimensiones: 6,4 × 5,1 × 2,2 cm (2,5 × 2 × 0,88 pulg.) (long. x anch. x alt.).
Especificaciones
Reloj/temporizador | |
Alarma de 60 segundos de volumen alto | |
2,5 x 2 x 0,88 pulg (6,35 x 5,08 x 2,23 cm) | |
6,35 cm | |
5,08 cm | |
2,23 cm |
23 h 59 min, 59 s | |
Digital | |
2,5 in | |
2 in | |
0,88 in | |
Pila con dos años de vida útil, clip, soporte, imán en la parte posterior |