Learn More
Fisherbrand™ Soporte para desmembrador sónico modelo 505 y 705
Soporte y abrazadera de convertidor para desmembrador sónico modelo 505/705 Este accesorio soportará correctamente el convertidor y el conjunto de la sonda durante el tiempo en el que se sometan a ultrasonidos.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 2.25000kg
Código de producto. 12883563
  • 153.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Este soporte Fisher Scientific™ está diseñado para su uso con desmembradores sónicos modelo 505 y 705.
  • Soporte de laboratorio con abrazadera de convertidor
  • Para su uso con el desmembrador sónico modelo 505/705
Especificaciones
Especificaciones
Soporte
61 cm
Varilla de soporte de 12,7 mm (0,5 pulg) de diámetro y abrazadera de convertidor
24 pulg
Desmembrador sónico modelo 505 y 705