Learn More
Fisherbrand™ Agitadores magnéticos RT Basic
Fiabilidad con la simplicidad de enchufar y usar, ideal para aplicaciones rutinarias de agitación—
Marca:  Fisherbrand™
221.48 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.26000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15346607
  • 297.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Todas las unidades incluyen dos cubiertas para placa de silicona antideslizante (1 blanca y 1 negra)
Descripción
Descripción
Disfrute de una gran fiabilidad con el agitador magnético «plug and play» RT Basic, ideal para aplicaciones rutinarias de agitación. Hay disponibles tres opciones de tamaño: 120 mm, 170 mm o 220 mm, todas con un diseño ligero de perfil bajo con un tamaño extremadamente pequeño. Los agitadores RT Basic incluyen un cuerpo y una parte superior de polipropileno resistente a productos químicos, un acoplamiento magnético fuerte sólido para garantizar una agitación uniforme durante procedimientos experimentales, y un motor de CC sin escobillas que no genera calor. El intervalo del control de velocidad analógico es de 150 a 2500 rpm. Todas las unidades incluyen dos cubiertas de placa de silicona antideslizante para una mayor protección frente a derrames.
  • Diseño ligero de perfil bajo y tamaño reducido
  • Acoplamiento magnético de gran intensidad para garantizar la agitación uniforme en procedimientos experimentales
  • El motor de CC sin escobillas no genera muestras calentadas ni “cocinadas”
  • El cuerpo y la parte superior de polipropileno proporcionan una excelente resistencia química.
  • Disponible en tres tamaños: 120 mm, 170 mm o 220 mm
  • Control de velocidad analógico: De 150 a 2500 rpm
  • Enchufe extraíble
  • Bajo consumo de energía.
Servicio Técnico
2 años
Especificaciones
Especificaciones
De 150 a 2500 rpm
4 L
6 W
170 mm
2,56 in
7,28 in
7,28 in
50/60 Hz
De CC sin escobillas
Polipropileno
100/240 V
6,69 in
7,28 x 7,28 x 2,56 in (185 x 185 x 65 mm)
65 mm
185 mm
185 mm
Conjunto de cables con distintos tapones
Certificados
Ver productos accesorios