Learn More
Fisherbrand™ Filtros de repuesto para estación de trabajo de PCR
Filtros y prefiltros HEPA para estaciones de trabajo de PCR
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.91000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15145095
  • 26.50€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Prefiltros desechables de repuesto fabricados con papel corrugado que atrapa las partículas grandes para ampliar la vida útil del filtro HEPA
  • Se recomienda cambiar el prefiltro cada tres meses
  • Para usar con carcasas para PCR de 0,6 y 0,9 m (2 y 3 pies)
Especificaciones
Especificaciones
Prefiltro con pliegues
16,5 in
16,5 in
2,54 cm
41,91 cm
Papel corrugado
Estación de trabajo de PCR de 60,96 cm (2 pies)
1 in
41,91 x 41,91 cm (16,5 x 16,5 in)
41,91 cm
Filtro