Learn More
Fisherbrand™ Sondas para desmembrador sónico modelo 50 y 120
Sondas para distintos volúmenes
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12911181
  • 361.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Estas sondas Fisher Scientific™ se han diseñado para su uso con el modelo 50 y el modelo 120 de sonicadores.
  • 3,175 mm (0,125 pulg). Punta de sonda para procesar volúmenes de 0,5 a 15 ml
  • 0,20 mm (5/64 pulg). Punta de sonda para procesar volúmenes de 0,2 a 5 ml
Especificaciones
Especificaciones
Sonda
De 0,5 a 15 mL
0,20 mm (1/8 pulg)
3 mm
1 sonda
180 μm máximo
3,175 mm (0,125 pulg)
0,3 cm
Desmembrador sónico modelo 50 y 120