Learn More
Fisherbrand™ Agitador vorticial multitubo Kit de extensión de poste
Kit de extensión de poste para Vortexers multitubo Fisherbrand™.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.75000kg
Descripción
Para su uso con Fisher Scientific Vortexeres multitubo
- El kit de extensión de poste se añade 6 pulg. (15,2 cm) al poste para acomodar tubos de hasta 25,4 cm (10 pulg.)
Especificaciones
Kit de extensión de poste | |
Agitador vorticial multitubo |