Learn More
Fisherbrand™ MultiTube Vortexers: Centrifuge Tube Racks
Centrifuge tube racks for Fisherbrand™ MultiTube Vortexers.
45.20€ - 47.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Gradilla para tubo para centrífuga |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Agitador vorticial multitubo |
Código de producto | Marca | N.º de posiciones | Admite | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de posiciones | Admite | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15599004
|
Fisherbrand™
|
50 | 15 mL | Verde |
45.20€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15519014
|
Fisherbrand™
|
17 | 50 mL | Rojo |
47.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Gradillas para tubos de centrífuga para multitubos Vortexers Fisherbrand™.
For use with Fisher Scientific MultiTube Vortexers
Color-coded foam racks for centrifuge tubes
Especificaciones
Gradilla para tubo para centrífuga | |
Agitador vorticial multitubo |