Learn More
Fisherbrand™ Accesorio de desmembrador sónico modelo 705, asta de 4 puntas
Asta de 4 puntas para su uso con sistemas sonicadores de 500 o 700 W
2130.00€
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15310382
|
Fisherbrand™
|
Asta de 4 puntas | Desmembrador sónico FB705 y sonicador Q700 |
2130.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Para procesar volúmenes de 0,5 a 15 ml
- Procese 4 muestras a la vez.