Learn More
Fisherbrand™ Desmembrador sónico modelo 50
Homogeneizador celular de volumen pequeño y económico
2635.00€
Especificaciones
Vataje | 50 W |
---|---|
Altura (imperial) | 5 pulg |
Altura (métrico) | 12,7 cm |
Longitud (imperial) | 7 pulg |
Longitud (métrico) | 17,78 cm |
Código de producto | Marca | Incluye | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12961151
|
Fisherbrand™
|
Generador, convertidor, sonda de 3,175 mm (0,125 pulg) de diámetro, cable de alimentación, juego de llaves. Nota: El soporte y la abrazadera que se muestran en la imagen no están incluidos. | 220/230 V, 50/60 Hz |
2635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
El desmembrador sónico Fisher Scientific™ modelo 50 es compacto, portátil y extremadamente fácil de utilizar. Con un peso de menos de 4 lb, este modelo es la unidad más pequeña del mercado y resulta muy eficaz para disrupción celular, preparación de muestras y muchas otras aplicaciones de pequeño volumen.
- Procesa de 0.2 a 50 ml
- 50 vatios
- Funcionamiento continuo o remoto (pedal opcional)
- Convertidor ligero para funcionamiento portátil
Disrupción celular básica
Información de órdenes
No se incluye el soporte.
Garantía
Dos años
Especificaciones
50 W | |
12,7 cm | |
17,78 cm | |
20,32 cm |
5 pulg | |
7 pulg | |
8 pulg | |
Ideal para una interrupción celular básica |