Learn More
Fisherbrand™ Sonicador modelo 120
Procesa de 0.2 a 50 ml
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 7.75800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12337338
  • 3450.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Generador, convertidor, sonda de 3,175 mm (0,125 pulg), cables, juego de llaves
Descripción
Descripción
Utilice este sonicador para un análisis y una preparación de muestras eficaces de tamaños de muestra pequeños. El sonicador Fisher Scientific™ modelo 120 ofrece un funcionamiento tanto manual como programable para obtener resultados uniformes y reproducibles. Procesa de 0.2 a 50 ml.
  • Procesa de 0,2 a 50 ml
  • 120 vatios
  • Programable de 1 segundo a 10 horas
  • Protección contra sobrecarga
  • Modo de pulso (de 1 a 59 segundos)
  • Pantalla de energía (vatios y julios)
  • Entre los accesorios disponibles, se incluyen los siguientes: 3 tamaños de sonda para muestras individuales, asta de ocho puntas para aumentar el procesamiento de muestras, asta de copa para someter a ultrasonidos de forma indirecta
  • Convertidor ligero para funcionamiento portátil
NOTA: Este artículo no es de tensión estándar (220/230 V); asegúrese de solicitar el producto correcto. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda: 1-800-766-7000.
Información de órdenes
No se incluye el soporte.
Servicio Técnico
Dos años
Especificaciones
Especificaciones
220/230 V
20 kHz (frecuencia de ultrasonido)
De 0,2 a 50 ml
6 pulg
13,5 pulg
8 pulg
Interrupción celular, extracción de proteínas, cizallamiento de ADN/ensayo de ChIP
FB120
220/230 V, 50/60 Hz
120 W
13,5 x 8 x 6 in (34,29 x 20,32 x 15,24 cm)
15,24 cm
34,29 cm
20,32 cm
Generador, convertidor, sonda de 3,175 mm (0,125 pulg), cable de alimentación, juego de llaves. Nota: El soporte y la abrazadera que se muestran en la imagen no están incluidos.
De 1 s a 10 h
Certificados
Ver productos accesorios