Learn More
Fisherbrand™ Baños termostáticos calefactados/refrigerados Isotemp™: 5.4-6.5 l, 230 V/50 Hz
Para laboratorios y aplicaciones industriales.
en la oferta
Especificaciones
Capacidad de refrigeración | 250w |
---|---|
Intervalo de temperatura | De -20 °C a +100 °C |
Tensión | 230 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Includes:
- Tubería de circulación externa con conectores de 8 y 12 mm
- Pinzas de suministro y retorno
- Cubiertas para el área de trabajo
Código de producto | Marca | Modelo | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11366641
|
Fisherbrand™
|
Isotemp 4100 R20 | Perfil alto |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11376641
|
Fisherbrand™
|
Isotemp 4100 R20F | Perfil corto |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11326651
|
Fisherbrand™
|
Isotemp 6200 R20 | Perfil alto |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11336651
|
Fisherbrand™
|
Isotemp 6200 R20 | Perfil corto |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
El modelo de perfil bajo permite un acceso sencillo al baño cuando la altura de la mesa del laboratorio presenta un problema. Los depósitos de acero inoxidable sin soldaduras garantizan la durabilidad y una fácil limpieza. El resistente sistema de refrigeración garantiza que las muestras y las aplicaciones se pueden enfriar rápidamente. La medición de la refrigeración ajustada permite una excelente estabilidad de la temperatura en todo momento.
- Todos los drenajes del baño se encuentran en la parte frontal de la unidad con una válvula integrada
Punta verde: En el caso de las aplicaciones menos exigentes, el consumo de energía se puede reducir mediante modos de ahorro energético.
Especificaciones
250w | |
De -20 °C a +100 °C | |
230 V | |
50 Hz |