Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Heated Immersion Circulators: Model 6200B
Convenient, simple way to convert open baths to constant temperature baths.
Marca: Fisherbrand™
1192.00 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Su precisión, características y rendimiento permiten la optimización de configuraciones para satisfacer diferentes necesidades de aplicaciones.
Cada unidad incluye:
- Dos velocidades de la bomba: 50 % y 100 %
- Control de PID ajustable
- Gran pantalla LCD de cinco líneas y fácil lectura
- Tres idiomas: Inglés, alemán, francés
- Desconexiones de exceso de temperatura/nivel bajo con alarmas sonoras y visuales
- Motor industrial de alta calidad para un excelente rendimiento de bombeo y una larga vida útil
Escala de temperatura: Temperatura ambiente hasta + 200 °C
6200 Controlador
para automatización y funcionamiento remoto
- Temperatura ambiente de hasta to +200°C
- Calentador de 1,2 kW
- Potente bomba aspirante-impelente
- Cinco puntos de ajuste programables: + 20 °C, + 37 °C, + 50 °C, + 70 °C y + 100 °C
- Muestra la temperatura en °C, °F o °K con una resolución de 0,1 o 0,01
- Disponible con un puente
- Opción de interfaz RS-232/USB
- Control remoto de la temperatura de sistemas externos (con sonda opcional)
- Líquidos compatibles: Agua desionizada hasta 3 mOhm; 50/50 EG/PG; Sil 100; Sil 180; y Sil 300
Certifications
UL/CSA (conformidad pendiente), certificación CE, RoHS/WEEE
Compliance
Clase de seguridad III, FL-DIN 12876
Servicio Técnico
Dos años
Especificaciones
CE, clase de seguridad II | |
Temperatura ambiente de +10 °C a 200 °C | |
2,0 kW | |
6200B | |
±0,025 °C | |
5,7 in | |
34,4 cm | |
21,8 cm | |
5 kg | |
230 V |
Aspirante e impelente | |
Circulador de inmersión Isotemp™ | |
750 mbar | |
21 | |
14,4 in | |
13,4 in | |
8,5 in | |
11,0 lb | |
230 V, 50 Hz | |
50 Hz |