Learn More
Fisherbrand™ Circuladores de inmersión con calentamiento Isotemp™: modelo 5150C
Convenient, simple way to convert open baths to constant temperature baths.
Marca:  Fisherbrand™
955.00 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.40000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11386671
  • 1115.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Su precisión, características y rendimiento permiten la optimización de configuraciones para satisfacer diferentes necesidades de aplicaciones.
Cada unidad incluye:
  • Dos velocidades de la bomba: 50 % y 100 %
  • Control de PID ajustable
  • Gran pantalla LCD de cinco líneas y fácil lectura
  • Tres idiomas: Inglés, alemán, francés
  • Desconexiones de exceso de temperatura/nivel bajo con alarmas sonoras y visuales
  • Motor industrial de alta calidad para un excelente rendimiento de bombeo y una larga vida útil
Escala de temperatura: Temperatura ambiente hasta + 200 °C
5150 Controlador
para mayor rendimiento
  • Temperatura ambiente hasta + 150 °C
  • Calentador de 1 KW
  • Potente bomba impelente
  • Cinco puntos de ajuste programables: + 20 °C, + 37 °C, + 50 °C, + 70 °C y + 100 °C
  • Muestra la temperatura en °C, °F o °K con una resolución de 0,1 o 0,01
  • Disponible con una abrazadera o un puente
  • Líquidos compatibles: AGUA DESIONIZADA hasta 3 mOhm; 50/50 EG/agua; 50/50 PG/agua; Sil 100; Sil 180; y Sil 300
Certifications
UL/CSA (conformidad pendiente), certificación CE, RoHS/WEEE
Compliance
Clase de seguridad III, FL-DIN 12876
Servicio Técnico
Dos años
Especificaciones
Especificaciones
CE, clase de seguridad II
Temperatura ambiente de +10 °C a 150 °C
1,2 kW
5150C
±0,05 °C
11,18 cm
32 cm
20,57 cm
4,1 kg
230 V
Fuerza
Circulador de inmersión Isotemp™
310 mbar
17
4,40 in
12,6 in
8,09 in
8,2 lb
230 V, 50 Hz
50 Hz