Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Gable Covers for Water Baths
Reduce moisture loss and water accumulation on the bench.
315.00€ - 341.00€
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Garantía 1 año
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
15167843
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Baño de agua Isotemp™ modelo 202 de 2 l
315.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15197843
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Baño de agua Isotemp™ modelo 220, 228 de 20 l y 28 l
341.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Cubiertas de dos vertientes de acero inoxidable para baños de agua.Menor pérdida de humedad y acumulación de agua en la mesa
  • 1 year warranty
  • Material: Stainless steel
Garantía
Un año
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable
1 año