Learn More
Fisherbrand™ Agitador de placas calefactoras Isotemp™ Advanced, ambiente a 450 °C, cerámica
Intervalo de agitación: De 50 a 1500 rpm; Forma: Cuadrada; Tamaño: 7,25 x 7,25 pulg; Tipo de enchufe: Estilo UE
Marca: Fisherbrand™
648.28 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.79600kg
Descripción
Rendimiento y seguridad fiables junto con un control preciso. Disponibles con controles y ajustes optimizados para aplicaciones que exigen una precisión avanzada.
- Superficies en cerámica o aluminio
- Diseño de pantalla elevada que protege los componentes electrónicos de derrames
- Capacidad para guardar el ajuste de temperatura
- Incluye sonda de temperatura PT100 de acero inoxidable, barra de agitación, varilla de soporte y kit de abrazadera
- Protección contra salpicaduras opcional
- StirTrac es una tecnología innovadora que ofrece una mezcla a baja velocidad, un control uniforme de la velocidad y un acoplamiento magnético más fuerte
- Sistema de advertencia HOT TOP (superficie caliente) diseñado para proteger de las quemaduras accidentales indicando claramente el momento en que la superficie de calentamiento supera los 50 °C (122 °F)
- Temperatura ajustable en incrementos de 1 °C, excepto si se utiliza la sonda de temperatura, en cuyo caso el control se realiza en incrementos de 0,1 grado por debajo de 100 °C
Certifications
cCSAus (modelos de 100 a 120 V), CE (modelos de 230 V)
Compliance
Conformidad con la directiva RoHS
Servicio Técnico
Tres años
Especificaciones
Cerámica | |
Placa calefactora con agitación | |
8,2 in | |
9,7 cm | |
3,8 in | |
33 cm | |
13 in | |
Cuadrada | |
4 L | |
3 años | |
RoHS, cCSAus (modelo de 100 a 120 V), CE (modelo de 230 V) |
230 V | |
230 V, 50/60 Hz | |
7,25 x 7,25 in | |
De temperatura ambiente a 450 °C | |
50/60 Hz | |
20,8 cm | |
Agitador de placas calefactoras, Agitador | |
Reino Unido/UE/CN | |
De 50 a 1500 rpm | |
7,25 x 7,25 in |