Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ -86°C Ultra-Low Temperature Chest Freezers, 3 cu. ft.
Improved compressor technology and user-friendly control panels
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12619265
  • 10330.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Estos congeladores horizontales Isotemp incorporan tecnología de compresor mejorada, paneles de control fáciles de usar y salidas RS-232 y de 4 a 20 mA. El sistema de refrigeración de dos etapas tiene un compresor que garantiza un rendimiento silencioso y fiable. El panel de control permite al usuario definir sus propias alarmas y ajustes de control e incorpora avisos sonoros y visuales.
  • Salidas RS232 y de 4 a 20 mA estándar que permiten la fácil conexión de equipos de monitorización independientes
  • Sistema de control de última generación con mandos intuitivos que permite controlar la temperatura, los ajustes de las alarmas, las alarmas sonoras y visuales y el sistema de mensajes de 12 caracteres
  • Sistemas de reserva de CO2 y nitrógeno líquido2 opcionales para proporcionar una mayor protección de los productos en caso de fallo mecánico o de corte del suministro eléctrico
Almacenamiento a largo plazo de muestras biológicas y químicas
Servicio Técnico
  • EE.UU. y Canadá: Dos años en piezas y mano de obra
  • Fuera de América del Norte: 16 meses, piezas; 44 meses adicionales de piezas del compresor
Especificaciones
Especificaciones
CO2, LN2
84,9 L
Horizontal
Almacenamiento a largo plazo de muestras biológicas y químicas
2 años
18,5 x 18,5 x 16,5 pulg (47 x 47 x 41,9 cm)
29,9 in
75,9 cm
43,8 in
111,3 cm
29,9 in
28,5 in
72,4 cm
5,4 A
230 V/50 Hz
Sin CFC
196 kg
3 pies cúbicos
De -58 °F a -122,8 °F
Microprocesador
RS232, de 4 a 20 mA
Manual
29,9 x 28,5 x 43,8 pulg (75,9 x 72,4 x 111,3 cm)
18,5 in
47 cm
16,5 in
41,9 cm
75,9 cm
18,5 in
47 cm
230 V
50 Hz
432 lb
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico