Learn More
Fisherbrand™ Lupas plegable Hands-Free
Permite el examen con dos manos de los objetos, al tiempo que se obtiene una imagen identificable, nítida y clara
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Includes: Pilas, en modelos con luz.
Descripción
Las lupas plegables Fisher Scientific™ Hands-Free se pliegan dos veces para un almacenamiento compacto. Permiten el examen de objetos con dos manos al tiempo que ofrecen una imagen nítida e identificable.
- El panel inferior presenta marcas de cuadrícula en blanco tanto en pulgadas como en milímetros para facilitar la medición.
- La óptica entera de cristal garantiza un enfoque perfecto sin distorsión.
- Hay siete tamaños disponibles, incluyendo tres con iluminación brillante alimentada por pilas.
Especificaciones
5,08cm | |
Para el uso en control de calidad, laboratorios, alimentación, electrónica, fabricación y universidades | |
2 pulg |
Lupa plegable Hands-Free™ | |
Vidrio | |
3.5x |