Learn More
Fisherbrand™ Termómetro de sala/refrigerador/congelador
Con pantalla de congelador/temperatura ambiente.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Ajuste de alarma de temperatura alta/baja
- Memoria de temperatura máx./mín.
- Sensor para refrigerador resistente al agua
- Cambio de °C/°F
Especificaciones:
- Intervalo de medición: De -10 °C a 50 °C (temperatura ambiente)
- De -50 °C a 70 °C (temperatura de frigorífico/congelador)
- Tamaño de la pantalla: 26 x 12mm
- Tamaño de producto: 63 x 48 x 12mm
- Longitud del cable del sensor: 1000mm
- Batería: 1,5 V, tamaño A76 o equivalente x 1 ud.
Especificaciones
63 x 48 x 12 mm | |
1000 mm | |
Termómetro de sala/refrigerador/congelador | |
70 °C | |
− 50 °C | |
Temperatura ambiente: de -10 °C a +50 °C; temperatura de refrigerador a congelador: de -50 °C a +70 °C |
26 x 12 mm | |
Resistente al agua. | |
158 °F | |
−58 °F | |
Temperatura ambiente: De -10 °C a 50 °C (de 14 °F a 122 °F); temperatura de frigorífico a congelador: De -58° a +158 °F |