Learn More
Fisherbrand™ Mantas eléctricas calefactoras Bunsen
Combina las ventajas del quemador de gas con un funcionamiento limpio y un control sencillo del calentamiento eléctrico
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.22710kg
Descripción
Electric Bunsen combina las ventajas de un quemador de gas normal con el fácil funcionamiento limpio de nuestras mantas eléctricas La radiación del calentador se dirige hacia arriba a un punto focal. El Bunsen eléctrico es ideal para calentar tubos de ensayo, crisoles, pequeños matraces y vasos de precipitados, independientemente de su forma.
- El quemador tan solo consume 400W de potencia
- El elemento de calentamiento de forma cónica dirige el calor radiante a la cavidad superior
- La cobertura superior desvía el calor de la mano
- La circulación del aire de la carcasa ventilada mantiene la base fría lo suficiente como para poder sostenerla durante el funcionamiento
- El controlador recomendado es MC5
- Es resistente a la corrosión y tiene una base fría al tacto
Certifications
CE
Servicio Técnico
Un año
Especificaciones
CE | |
25 mL | |
115 V | |
Quemador Bunsen eléctrico | |
0,84 oz |
25 ml | |
7 in | |
430w | |
3,5 A |