Learn More
Fisherbrand™ Temporizadores de sobremesa
Selecting time winds timer
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.24740kg
Descripción
Selección de dos temporizadores de mesa Fisher Scientific™. La selección del tiempo configura el temporizador.
06-659
- Pantalla: Las marcas de gran tamaño proporcionan una lectura sencilla; el puntero indica el tiempo restante
- Diámetro de esfera: 5 cm (2 pulg)
- Dimensiones: 7 de L x 7 de An x 5 de Al cm (2.75 × 2.75 × 2 pulg)
- La carcasa blanca se puede colocar en horizontal o vertical
- Visualización: Números azules fáciles de leer
- Diámetro de esfera: 7 cm de diámetro (2.75 pulg)
- Carcasa gris
Especificaciones
Temporizador compacto | |
Esfera de 5 s | |
2 min | |
2.75 pulg | |
2.75 in. | |
2 pulg | |
2 pulg | |
0.37 oz |
De 1 a 120 min | |
0.99 | |
6.98 x 6.98 x 5.08 cm (2.75 x 2.75 x 2 pulg) | |
6.98 cm | |
6.98 cm | |
5.08 cm | |
5.08 cm | |
10.48 g |