Learn More
Fisherbrand™ Sistema de adquisición de datos DAS-3 para productos Fisher Scientific™ Traceable™ con salida para ordenador
Programa informático de captura de datos potente y fácil de usar que funciona con instrumentos Traceable con salida de ordenador—diseñado para funcionar con Windows™ 98/me/NT/2000/XP/Vista/Windows 7. Conecta hasta ocho instrumentos que se ejecutan simultáneamente en un ordenador.
83.23€ - 360.00€
Especificaciones
Tipo | Computer Data Acquisition System |
---|---|
Incluye | CD, 6 ft. USB cable |
Para utilizar con (aplicación) | Captura lecturas de forma permanente y muestra lecturas mínimas y máximas |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11704286
|
Fisherbrand™
|
Termómetro digital, medidor de humedad/temperatura/punto de rocío, termómetro ultrapreciso de platino, sonda de acero inoxidable |
360.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11734316
|
Fisherbrand™
|
Termómetro de rango amplio con memoria, higrómetro/termómetro de uso general y termómetro/anemómetro |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11764316
|
Fisherbrand™
|
Manómetros/indicadores de presión/indicadores de vacío, higrómetro/termómetro con memoria, medidor de conductividad e higrómetro/termómetro con memoria de rango ampliado |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Powerful and easy to use computer data capture program works with Traceable Instruments with computer output—designed to work with Windows™ 98/Me/NT/2000/XP/Vista/Windows 7. Connects up to eight instruments all running simultaneously on one computer.
- Captura lecturas de forma permanente
- Registra en intervalos de 1 a 10,000 segundos
- Procedimiento para conectar y usar muy sencillo
- Muestra las lecturas mínimas y máximas
- Utiliza un modo de alarma que permite al usuario recibir una notificación visual, de forma audible, y por correo electrónico cuando se activa una alarma
- Las lecturas ilimitadas se guardan en un archivo que se puede ver e imprimir en ese formato, o bien se puede imprimir en cualquier formato de informe u hoja de cálculo
- La capacidad de red cliente/servidor permite monitorizar los datos capturados en una estación de trabajo remota
- Las lecturas se pueden transmitir a teléfonos móviles o a cualquier lugar mediante correo electrónico a cada minuto o en cualquier intervalo de tiempo
- Las notificaciones 24/7 de alarmas sonoras y visuales se envían al ordenador del usuario, ordenador remoto, por correo electrónico a cualquier lugar y por correo electrónico a teléfonos móviles
- El programa se instala automáticamente en menos de dos minutos: sin necesidad de programación, pulsaciones de teclas ni entradas del usuario. Solo hay que conectar el cable al instrumento y a un puerto USB (o puerto de serie) y los datos comenzarán a capturarse
Especificaciones
Computer Data Acquisition System | |
CD, 6 ft. USB cable | |
Captura lecturas de forma permanente y muestra lecturas mínimas y máximas |