Learn More
Fisherbrand™ Válvulas de retención resistentes a productos químicos
Construidos con un cuerpo Kynar™ resistente a productos químicos y una válvula Viton™
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01800kg
Descripción
Construidos con un cuerpo Kynar™ resistente a productos químicos y una válvula Viton™
Se utiliza con ácidos, bases, agua, procesamiento químico y alcoholes. Evita daños en equipos, bombas y sistemas de flujo al impedir el reflujo.
- Trayectoria de flujo despejada
- Inerte, suave y de alta pureza
- Intervalos de funcionamiento: de 0 a 50 psi y de 40 °C a + 126 °C
- Esterilizable en autoclave; sin mantenimiento
- La unidad con longitud de 31,75 mm (1,25 pulgadas) se instala en cualquier posición
Especificaciones
Válvula de retención | |
0,125 in | |
Kynar, Viton | |
31,75 mm | |
258,8 °F |
Esterilizable en autoclave | |
3,17 mm | |
1,25 in | |
50 psi | |
de 126 °C |