Learn More
Fisherbrand™ Cronómetro/temporizador de grandes dígitos Traceable™
Establezca cuatro canales independientes de 99 horas, 59 minutos, 59 segundos a un segundo. El cronómetro/temporizador de dígitos grandes Fisherbrand™ Traceable™ emite una alarma cuando llega a cero y, a continuación, comienza la cuenta progresiva.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.07020kg
Includes: Pila de óxido de plata
Descripción
- Pantalla gigante de 19 mm para una mayor legibilidad
- Las características incluyen cuenta atrás, cuenta progresiva (cronómetro), tiempo límite y hora del día
- Cuando se llega a cero, suena la alarma y el temporizador empieza a contar.
- Los cuatro canales pueden usarse simultáneamente en cualquier combinación de cuenta atrás/cuenta progresiva
- Las pilas de repuesto equivalentes son: RAYOVAC RW42, DURACELL D357 y EVEREADY 357.
Información de órdenes
Dimensiones: 7,0 x 6,4 x 1,3 cm
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Temporizador de alarma de 4 canales | |
0,01% | |
LCD | |
2,75 in | |
2,5 in | |
0,5 in | |
1,3 cm | |
2 oz | |
Pila de óxido de plata | |
ISO 17025, A2LA, NIST |
99 h 59 min 59 s | |
1 s | |
2,75 x 2,5 x 0,5 pulg. (7 x 6,4 x 1,3 cm) | |
7 cm | |
6,4 cm | |
0,75 in | |
1,9 cm | |
56,69 g | |
Pantalla alta que permite la visualización desde cualquier punto del laboratorio |