Learn More
Fisherbrand™ Electrodos combinados de pH/temperatura variable accupHast™: sin mercurio
Respuesta rápida y exacta a pesar de los cambios de temperatura
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Fast, accurate response despite temperature changes
- Diseño patentado con uniones dobles de cerámica, referencia Ag/AgCl sellada y electrolito especial
- Elimina la respuesta lenta al medir muestras a diferentes temperaturas en sucesión rápida
- Precisión hasta ±0,01 de pH a 25 °C y ±0,05 de pH de –5 °C a +80 °C
- Tiempo de respuesta, 20 segundos o menos; derivación insignificante
- Elemento de referencia aislado y solución de carga de KCl exterior
- Elimina la obstrucción de precipitados de compuestos de plata
- Sin necesidad de plata ni mercurio que contaminan las muestras
- Selección entre cuerpos estándar y de vidrio MicroProbe™ o de epoxi extralargos
Electrodo con cuerpo de vidrio estándar accupHast
- Cuerpo de vidrio de tamaño estándar
- Inmersión de hasta 102 mm
- Diámetro de cuerpo y punta, 10 mm
- Cuerpo de vidrio de tamaño semimicro
- Inmersión de hasta 165mm
- Diámetro de cuerpo, 10 mm; diámetro de punta, 5 mm
- Cuerpo epóxico extralargo
- Inmersión de hasta 140mm
- Diámetro de cuerpo, 10 mm
- Cuerpo epóxico extralargo
- Sonda ATC integrada
- Inmersión de hasta 143mm
- Diámetro de cuerpo, 10 mm
Especificaciones
Estándar EE. UU./Pin | |
Vidrio | |
De -5 °C a +100 °C | |
KCl saturado | |
Medidor de pH | |
MicroProbe™ con cuerpo de vidrio | |
De 23° a 212 °F | |
165 mm | |
10 mm |
Cerámica doble | |
Desde 0 hasta 14 | |
Electrodo combinado de pH | |
pH | |
Ag/AgCl | |
20 s | |
6,4 in | |
0,4 in |