Learn More
Fisherbrand™ Kit de medidor de pH/mV/temperatura resistente al agua AP71 accumet™
Medidores de pH avanzados en carcasa resistente al agua y al polvo
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 11580254
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Includes: Meter Kit package includes meter, pH/ATC electrode, pH calibration buffers, sample bottle, and hard plastic carrying case.
Descripción
Descripción
  • Ergonomic design fits comfortably in the hand
  • Electrode bracket positions electrode for one-handed operation
  • Advanced set-up mode lets user customize meter parameters and check electrode slope and offset to assure electrode accuracy
  • Read pH, absolute mV or relative mV and temperature
  • Accuracy of ±0.01pH and ±0.02mV
  • Manual or automatic temperature control
  • Five-point push-button pH calibration and automatic buffer recognition (pH 1.68, 4.01, 7.01, 10.01, 12.45)
  • HOLD function, Ready indicator and automatic shut-off function
  • Read pH, mV or relative mV and temperature in °C
  • Memory allows storage and recall of up to 16 readings with corresponding temperatures
Certifications
ISO 9001:2000, CE
Servicio Técnico
Warranted to the end user to be free from defects in materials and workmanship under normal use for a period of three years.
Especificaciones
Especificaciones
±0.01
±0.5°C
pH, mV, temperatura
0.001
0.1 de 0 a ± 400, 1 más allá de mV
De 0 ° a 100 °C
LCD
67
1.0 lb.
Varios
±0.2 de 0 a ± 400 mV, ± 2 más allá de 200 mV
Medidor, electrodo de pH/ATC, tampones de calibración de pH, frasco de muestras, maletín de transporte de plástico rígido
De - 2 a 16
De 0 a ± 2000 mV
5
0.1°C
ISO 9001 2000, CE
0.5 kg
3 años
Automática o manual