Learn More
Fisherbrand™ Paleta de repuesto para sonda accumet™
Para su uso con la sonda agitadora de sobremesa accumet Fisherbrand (n.º cat. 13-620-BSP).
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Pala de sustitución con varilla de agitación
- La sonda agitadora de sobremesa accumet Fisher Scientific se usa con los medidores de sobremesa de la serie XL (modelos XL150, 200, 250, 500, y 600) y la serie AB (modelos AB150, 200 y 250)
Información de órdenes
Compatible con los siguientes modelos: XL150, XL200, XL250, XL500, XL600, AB150, AB250, AB200
Servicio Técnico
Un año
Especificaciones
Paleta de repuesto |