Learn More
Fisherbrand™ Electrodos combinados de pH con cuerpo de epoxi y rellenos de líquido accumet™: sin mercurio
Modelo de superficie plana de Ag/AgCl de junta simple
Marca: Fisherbrand™
284.05 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Modelo de superficie plana de Ag/AgCl de junta simple
- Cuerpo epóxico resistente
- Unión simple de cerámica porosa
- Conector BNC
- Cuerpo epóxico reforzado para su uso sobre el terreno o en la planta
- Ideal para su uso manual con muestras acuosas
- Superficie plana, 114 mm de longitud, 13 mm de diámetro
Información de órdenes
- Para su uso con medidores de pH con conexión BNC, incluidos los medidores de sobremesa de la serie accumet Excel (XL), la serie accumet Research (AR) y la serie accumet Basic (AB15 y AB15 Plus)
- La junta de desactivación terminal mantiene la membrana húmeda y lista para el uso
Especificaciones
BNC | |
Epoxi | |
-5°C a +100°C | |
KCl saturado con AgCl KCl | |
De 23° a 176 °F | |
1 año | |
144 mm | |
13 mm |
Individual | |
Desde 0 hasta 14 | |
Electrodo de valoración combinado de pH/ORP | |
Educación/estudiante | |
-5°C a +100°C | |
5,6 in | |
0,5 in |