Learn More
Fisherbrand™ ™ Electrodos de referencia de pH e ISE de Accumet - Sin mercurio
Electrodos de referencia ISE y pH Fisherbrand™ accumet™ - Sin mercurio - Especialmente diseñados para ofrecer una excelente estabilidad con electrodos selectivos de iones. Contiene un cuerpo de polímero resistente, irrompible y resistente a productos químicos y tiene un alto caudal que es una excelente opción para muchas aplicaciones de pH y valoración.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Código de producto. 11513975
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Los electrodos de referencia de pH e ISE sin mercurio Fisherbrand™ Accumet™ están especialmente diseñados para ofrecer una excelente estabilidad con electrodos de iones selectivos. Tiene un cuerpo de polímero sólido, irrompible y resistente a productos químicos y su alto caudal es una excelente opción para muchas aplicaciones de pH y titulación.
Electrodos de referencia ISE y pH Fisher Scientific™ accumet™ - Sin mercurio - Especialmente diseñados para ofrecer una excelente estabilidad con electrodos selectivos de iones y otras características distintas, entre las que se incluyen:
  • Ambos tienen un cuerpo de epoxi resistente, además de una unión anular de junta cónica de flujo libre que es fácil limpiar—sin fritado ni fibra para provocar un exceso de obstrucción o arrastre de muestras
  • El alto caudal los convierte en una excelente elección para muchas aplicaciones de pH y valoración, asimismo—incluyendo lechadas, emulsiones y suspensiones
  • Los tornillos de fijación facilitan la limpieza de ambos modelos; permiten el acceso al orificio de llenado del cuerpo interior en el modelo de unión doble
Modelo estándar de junta simple
  • Útil con calcio, cianuro, catión divalente, fluoruro, ISE de sodio; en aplicaciones de pH que requieren un alto flujo; con ciertas muestras en mediciones de redox
  • Modelo de unión doble
  • Tiene un cuerpo interior separado con unión de enchufe cerámico, electrolito AG/AgCl
  • El cuerpo exterior tiene un orificio lateral para llenar con electrolito compatible
  • Recomendado para su uso con bromuro, cloruro, cobre, yoduro, plomo, nitrato, ISEs de plata/sulfuro; con ciertas muestras en aplicaciones de pH y redox
Características
  • Fuga anular, unión de junta cónica para mayor fiabilidad, facilidad de limpieza y mantenimiento
  • Cuerpo de polímero resistente, irrompible y resistente a productos químicos
  • Tornillos de limpieza (o para rellenar el cuerpo interior en el modelo de unión doble)
  • Diámetro: cuerpo, 0,5 pulg. (12,7 mm); tapón, 0,625 pulg. (16 mm). Longitud: cuerpo, 4,25 pulg. (10,8 cm); tapón, 1,375 pulg. (3,5 cm); total, 5,125 pulg. (21,8 cm)
Especificaciones
Especificaciones
Individual
ISE, pH Reference Electrode
Calcio, cianuro, catión divalente, Fluoruro, Sodio, Redox, pH
ISE
Epoxi
KCl con AgCl de 4 mol/l
AgCl