Learn More
Fisherbrand™ Electrodos combinados de pH/ATC con doble unión de cuerpo de polímero rellenos de gel accumet™: sin mercurio
Combine la comodidad de un electrodo combinado con la sonda ATC integrada
306.00€ - 413.00€
Especificaciones
Color | Morado |
---|---|
Junta | Doble |
Material | Epoxi |
Intervalo de pH | De 0 a 14 |
Temperatura de funcionamiento (métrico) | De -5 °C a +80 °C |
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipos de conector | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11510074
|
Fisherbrand™
|
BNC/miniteléfono ATC de pulg | Para los modelos de sobremesa accumet descatalogados 50, 25, 20, 15, 10, 5 y 30 |
351.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11500074
|
Fisherbrand™
|
BNC/miniteléfono ATC | Medidores de sobremesa AB15/15plus, XL, AR series 15, 20, 25, 50 y 60; disc. 1000, BASIC |
306.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11520164
|
Fisherbrand™
|
BNC y Mini-Teléfono ATC impermeable | Medidores de las series AP60 y AP100 |
413.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Combine the convenience of a combination electrode with built-in ATC probe
- Construcción tres en uno para facilitar el análisis de muestras pequeñas mediante una sola sonda
- Celda de referencia con relleno de gel y membrana de vidrio universal Fisher Scientific™ rebajada en los extremos para una respuesta rápida y reproducible
- Análisis de pH rápidos sobre el terreno o con muestras difíciles
- Las uniones dobles proporcionan una respuesta rápida y una larga vida útil en cualquier lugar en el que la obstrucción de la unión pueda ser un problema
- La cámara interior aloja el elemento de referencia con KCl y AgCl con gelificación; la cámara exterior contiene solo KCl
- Relleno de gel de forma permanente
Modelo de cuerpo epóxico 13-620-111 con conectores BNC/miniteléfono
- Para series accumet Excel (XL) y accumet Research (AR)
- Para accumet Basic series AB15, AB15 Plus
- Para accumet 1000 portátil descatalogado
- Para modelos accumet BASIC descatalogados
Modelo de cuerpo epóxico 13-620-112 con conectores BNC/de teléfono de 0.25 pulg
- Para los modelos de sobremesa accumet descatalogados 50, 25, 20, 15, 10, 5 y 30
- Para su uso con medidores portátiles accumet AP61, AP62, AP63
Especificaciones
Morado | |
Epoxi | |
De -5 °C a +80 °C | |
Gel | |
de - 23 °F a 176 °F | |
30 pulg | |
0,10 m |
Doble | |
De 0 a 14 | |
Electrodo combinado de pH/ATC | |
Ag/AgCl | |
4 pulg | |
106 mm |